N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H58673.MC
H58673.ME
H58673.MCEA
464
PLN
H58673.MC
H58673.ME
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 549476-61-1
Molecular Formula: C9H10N2O4S
Formula Weight: 242.25
MDL No.: MFCD00458256
Formuła:
C₉H₁₀N₂O₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00458256 Numer CAS: 549476-61-1 |