2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD
H56104.03
H56104.MDEA
674
PLN
H56104.MD
H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 52833-63-3
Molecular Formula: C8H8FNO
Formula Weight: 153.16
MDL No.: MFCD01214098
Formuła:
C₈H₈FNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01214098 Numer CAS: 52833-63-3 |