4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
H27710.14
H27710.03
H27710.14EA
5710
PLN
H27710.14
H27710.03
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 843663-18-3
Molecular Formula: C7H5BFNO2
Formula Weight: 164.93
Melting Point:
Formuła:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164.93 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411549 Numer CAS: 843663-18-3 |