Drukuj
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10905.03 A10905.06
A10905.03EA 462 PLN
A10905.03 A10905.06
Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 3704-28-7 Molecular Formula: C9H10O2S Formula Weight: 182.24 Odour: Stench Melting Point: 64-66° Beilstein Reference: 2084294 MDL No.: MFCD00068039
Formuła: C₉H₁₀O₂S
Temp. topnienia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068039
Numer CAS: 3704-28-7