4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50364.03
H50364.06
H50364.03EA
1480
PLN
H50364.03
H50364.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide ≥97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97+%
CAS No.: 6331-71-1
Molecular Formula: C9H12N2O
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 151-153°
MDL No.: MFCD00523648
Formuła:
C₉H₁₂N₂O MW: 164.21 g/mol Temp. topnienia: 151…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00523648 Numer CAS: 6331-71-1 |