4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55597.03
H55597.06
H55597.03EA
319
PLN
H55597.03
H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3272-08-0
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 2048724
Formuła:
C₇H₄N₂O₃ Temp. topnienia: 146…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070775 Numer CAS: 3272-08-0 Numer WE (dawny EINECS): 221-899-8 |