Drukuj
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 1480 PLN
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Formuła: C₁₅H₁₄ClNO
MW: 259.74 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018254
Numer CAS: 196617-88-6