2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
H52765.MD
H52765.03
H52765.MDEA
619
PLN
H52765.MD
H52765.03
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 874219-16-6
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD03425959
Formuła:
C₉H₁₂BNO₃ Temp. topnienia: 108…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03425959 Numer CAS: 874219-16-6 |