Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26857.06
H26857.14
H26857.06EA
630
PLN
H26857.06
H26857.14
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 94%
CAS No.: 120801-75-4
Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 250.27
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.367
Boiling Point: 156°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD02093343
Formuła:
C₅H₉F₃O₄SSi Temp. Wrzenia: 156 °C Gęstość: 1,27 Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093343 Numer CAS: 120801-75-4 ADR: 8,II |