N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26065.14
H26065.06
H26065.14EA
4410
PLN
H26065.14
H26065.06
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Purity: 95%
CAS No.: 1643-20-5
Molecular Formula: C14H31NO
Formula Weight: 229.40
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 1769927
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00002049
Formuła:
C₁₄H₃₁NO Temp. topnienia: 120…123 °C Gęstość: 0,996 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002049 Numer CAS: 1643-20-5 Numer WE (dawny EINECS): 216-700-6 ADR: 8,III |