Drukuj
Jodometan 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
378411000 378418000
378411000.EA 475 PLN
378411000. 378418000.
Jodometan 2 M in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Jodometan
Formuła: CH₃I
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001073
Numer CAS: 74-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-819-5
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Stabilizer Silver
Strength 1.90 to 2.20 M