Drukuj
2-Aminooxazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Oxazol-2-amine
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 1090 PLN
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formuła: C₃H₄N₂O
MW: 84.10 g/mol
Temp. topnienia: 93…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07364485
Numer CAS: 4570-45-0