Ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
H32542.03
H32542.06
H32542.03EA
399
PLN
H32542.03
H32542.06
Ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 177760-52-0
Molecular Formula: C6H8N2O3
Formula Weight: 156.14
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD06659907
Formuła:
C₆H₈N₂O₃ Temp. topnienia: 124…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659907 Numer CAS: 177760-52-0 |