Drukuj
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl oxazole-5-carboxylate
H32924.14 H32924.06
H32924.14EA 1850 PLN
H32924.14 H32924.06
Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 118994-89-1 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 60°/2.25mm MDL No.: MFCD04114930
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 60 °C (2,25 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114930
Numer CAS: 118994-89-1