5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Oxazole-5-carboxylic acid
H30179.03
H30179.06
H30179.03EA
386
PLN
H30179.03
H30179.06
5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118994-90-4
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: ca 245° dec.
MDL No.: MFCD04114931
Formuła:
C₆H₇NO₃ MW: 113.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04114930 Numer CAS: 118994-89-1 |