Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
A19814.22
A19814.14
A19814.22EA
2550
PLN
A19814.22
A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 19788-35-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 91-92°
Boiling Point: 125°/11mm
MDL No.: MFCD00015895
Formuła:
C₆H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 125 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 91…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015895 Numer CAS: 19788-35-3 Numer WE (dawny EINECS): 243-311-9 |