3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
B20138.03
B20138.06
B20138.03EA
542
PLN
B20138.03
B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 5819-40-9
Molecular Formula: C4H5BrN2O
Formula Weight: 177.02
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00052553
Formuła:
C₄H₅BrN₂O Temp. topnienia: 73…75 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052553 Numer CAS: 5819-40-9 |