Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25169.03
B25169.06
B25169.03EA
502
PLN
B25169.03
B25169.06
Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Methyl isoxazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 15055-81-9
Molecular Formula: C5H5NO3
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD01570794
Formuła:
C₅H₅NO₃ Temp. topnienia: 48…50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01570794 Numer CAS: 15055-81-9 |