Drukuj
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 498 PLN
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formuła: C₇H₆IN₃
Temp. topnienia: 177…179 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09261138
Numer CAS: 88805-76-9