1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32463.MD
H32463.03
H32463.MDEA
1120
PLN
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 677304-69-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD06804572
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol Temp. topnienia: ∼ 240 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06804572 Numer CAS: 677304-69-7 |