Drukuj
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 378 PLN
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formuła: C₇H₆ClN₃
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00663139
Numer CAS: 20925-60-4