Drukuj
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H34095.03 H34095.09
H34095.03EA 387 PLN
H34095.03 H34095.09
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 97%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Formuła: C₇H₆BrN₃
Temp. topnienia: 227…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05665872
Numer CAS: 404827-77-6