Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
89669.A1
89669.D5
89669.A1EA
1090
PLN
89669.A1
89669.D5
Tin(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) in aqueous solution
Tin(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-97-6
Molecular Formula: B2F8Sn
Formula Weight: 292.30
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00054047
Formuła:
B₂F₈Sn MW: 292.30 g/mol Gęstość: 1.670 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054047 Numer CAS: 13814-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-487-6 Jednostka: 3264 ADR: 8 III |