Lead(II) tetrafluoroborate 50% w/w aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41956.A1
41956.D5
41956.A1EA
1880
PLN
41956.A1
41956.D5
Lead(II) tetrafluoroborate 50% w/w aqueous solution
Lead(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Formuła:
B₂F₈Pb MW: 380.81 g/mol Gęstość: 1.62 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016270 Numer CAS: 13814-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 237-486-0 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |