6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Methylpyridazin-3(2H)-one
A14471.06
A14471.14
A14471.06EA
858
PLN
A14471.06
A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 13327-27-0
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 143-145°
Beilstein Reference: 109928
Formuła:
C₅H₆N₂O Temp. topnienia: 143…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039720 Numer CAS: 13327-27-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-367-0 |