Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Pyridazinecarboxylic acid
H27246.03
H27246.06
H27246.03EA
309
PLN
H27246.03
H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50681-25-9
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 244° dec.
MDL No.: MFCD00011576
Formuła:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124.10 g/mol Temp. topnienia: ∼ 244 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011576 Numer CAS: 50681-25-9 |