Drukuj
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 473 PLN
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.10 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 195 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646333
Numer CAS: 2164-61-6