4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
310
PLN
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Formuła:
C₄H₂Cl₂N₂O Temp. topnienia: 200…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051504 Numer CAS: 932-22-9 |