4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
A15994.06
A15994.14
A15994.06EA
752
PLN
A15994.06
A15994.14
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 5788-58-9
Molecular Formula: C4H2Br2N2O
Formula Weight: 253.89
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 121469
Formuła:
C₄H₂Br₂N₂O MW: 253.89 g/mol Temp. topnienia: ∼ 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023641 Numer CAS: 5788-58-9 |