Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14
H26079.06
H26079.14EA
5790
PLN
H26079.14
H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 23286-70-6
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 108°
MDL No.: MFCD01210846
Formuła:
C₇H₁₁N₃O₂ Temp. topnienia: 108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01210846 Numer CAS: 23286-70-6 |