Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
A11534.06
A11534.14
A11534.06EA
332
PLN
A11534.06
A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 31037-02-2
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 97-102°
Beilstein Reference: 131200
Formuła:
C₇H₁₁N₃O₂ Temp. topnienia: 97…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051652 Numer CAS: 31037-02-2 |