2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50549.03
H50549.06
H50549.03EA
565
PLN
H50549.03
H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96%
CAS No.: 254732-51-9
Molecular Formula: C9H4ClF3N2
Formula Weight: 232.59
MDL No.: MFCD00243891
Formuła:
C₉H₄ClF₃N₂ MW: 232.59 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00243891 Numer CAS: 254732-51-9 |