6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Quinoxaline-6-carboxylic acid
H33157.03
H33157.06
H33157.14
H33157.03EA
485
PLN
H33157.03
H33157.06
H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 6925-00-4
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 248-251°
MDL No.: MFCD01365834
Formuła:
C₉H₆N₂O₂ MW: 174.16 g/mol Temp. topnienia: 248…251 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01365834 Numer CAS: 6925-00-4 |