6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 115066-14-3
Molecular Formula: C9H4N4O4
Formula Weight: 232.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Formuła:
C₉H₄N₄O₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00069232 Numer CAS: 115066-14-3 |