6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22469.06
B22469.14
B22469.22
B22469.06EA
307
PLN
B22469.06
B22469.14
B22469.22
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 2328-12-3
Molecular Formula: C11H15NO2.HCl
Formula Weight: 229.71
Melting Point: 256-260°
Beilstein Reference: 3634126
Formuła:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Temp. topnienia: 256…260 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012744 Numer CAS: 2328-12-3 |