2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50139.03
H50139.MD
H50139.03EA
998
PLN
H50139.03
H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 947191-69-7
Molecular Formula: C15H22BNO3
Formula Weight: 275.16
MDL No.: MFCD07781184
Formuła:
C₁₅H₂₂BNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07781184 Numer CAS: 947191-69-7 |