Drukuj
3-Ethynylthiophene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 267 PLN
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formuła: C₆H₄S
Temp. Wrzenia: 152…153 °C
Gęstość: 1,098
Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039973
Numer CAS: 67237-53-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III