2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11251.03
L11251.06
L11251.03EA
329
PLN
L11251.03
L11251.06
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 86521-05-3
Molecular Formula: C10H13NSi
Formula Weight: 175.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 85-86°/1mm
Beilstein Reference: 4176916
MDL No.: MFCD00066349
Formuła:
C₁₀H₁₃NSi Temp. Wrzenia: 85…86 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 40…43 °C |
Numer MDL:
MFCD00066349 Numer CAS: 86521-05-3 |