Drukuj
Okadaic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 3620 PLN
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Formuła: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00083455
Numer CAS: 78111-17-8
Jednostka: 3462
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 14,6819