Drukuj
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369680010 369680050
ACRO369680010EA 415 PLN
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formuła: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
MW: 371.91 g/mol
Temp. topnienia: 137…141 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03703393
Numer CAS: 15656-28-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %