Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
L13329.03EA
627
PLN
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 5518-52-5
Molecular Formula: C12H9O3P
Formula Weight: 232.18
Melting Point: 59-64°
Boiling Point: 136°/4mm
MDL No.: MFCD00151857
Formuła:
C₁₂H₉O₃P Temp. Wrzenia: 136 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 59…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151857 Numer CAS: 5518-52-5 |