Drukuj
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
294800010 294800050
ACRO294800010EA 491 PLN
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formuła: C₁₂H₉O₃P
MW: 232.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151857
Numer CAS: 5518-52-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %