2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl)-9H-carbazole
L19580.03
L19580.MD
L19580.03EA
1380
PLN
L19580.03
L19580.MD
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 608534-41-4
Molecular Formula: C20H24BNO2
Formula Weight: 321.23
Melting Point: 111-113°
MDL No.: MFCD03788738
Formuła:
C₂₀H₂₄BNO₂ Temp. topnienia: 111…113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788738 Numer CAS: 608534-41-4 |