Drukuj
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Synonim: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA 6670 PLN
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formuła: C₃H₆N₄S
MW: 130.17 g/mol
Numer MDL: MFCD00068733
Numer CAS: 89797-68-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm