Tetrafluoroboran nitroilu 0.3->0.5 M in sulpholane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Nitryl tetrafluoroborate
H34069.AH
H34069.AC
H34069.AHEA
2930
PLN
H34069.AH
H34069.AC
Tetrafluoroboran nitroilu 0.3->0.5 M in sulpholane
Tetrafluoroboran nitroilu
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011432
Formuła:
BF₄NO₂ MW: 132.81 g/mol Temp. topnienia: 260 Gęstość: 1.268 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00011432 Numer CAS: 13826-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |