Drukuj
Tetrafluoroboran nitroilu 0.5 M in sulpholane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl tetrafluoroborate
175130250 175132000
ACRO175130250EA 566 PLN
ACRO175130250 ACRO175132000
Tetrafluoroboran nitroilu 0.5 M in sulpholane
Tetrafluoroboran nitroilu
Formuła: BF₄NO₂
MW: 132.81 g/mol
Temp. topnienia: 260
Gęstość: 1.268 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011432
Numer CAS: 13826-86-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-533-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %