Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
377241000
377248000
377241000.EA
1800
PLN
377241000.
377248000.
Dimethylzinc 1.2 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dimethylzinc
Formuła:
C₂H₆Zn Gęstość: 0,93 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014854 Numer CAS: 544-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-884-1 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Solution |
Concentration | 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis) |