Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H51158.AD
H51158.AE
H51158.ADEA
1420
PLN
H51158.AD
H51158.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4
Molecular Formula: C3H5BrMg
Formula Weight: 145.28
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00672094
Formuła:
C₃H₅BrMg MW: 145.28 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672094 Numer CAS: 23719-80-4 Jednostka: 3399 ADR: 4.3 II |