Drukuj
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20365.0100 8.20365.1000
8.20365.0100EA 224 PLN
8.20365.0100 8.20365.1000
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Formuła: C₈H₁₀O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005926
Numer CAS: 13149-00-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-086-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 7 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 30 - 33 °C
Molar Mass 154.16 g/mol
Boiling Point 296 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C DIN 51794