Bufory, roztwory triacyny, 0,5 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Bufory, roztwory triacyny, 0,5 M
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 5704-04-1
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004277
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable | |||
Forma fizyczna | Liquid | Liquid | Liquid |
Nr CAS | 5704-04-1 | 5704-04-1 | 5704-04-1 |
Nr. MDL | MFCD00004277 | MFCD00004277 | MFCD00004277 |
Wygląd | Colourless | Colourless | |
Temperatura przechowywania | 2°C to 8°C | 2°C to 8°C |